Learn More
BRAND™ Probetas de medición de perfil alto de polipropileno de clase B
Código de producto. 10557391 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,2 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 10
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
10557391 2000 ml 20 ml 1 PCS
10364221 1000 ml 10 ml paquete de 5
12683576 25 ml 0,2 ml paquete de 10
10448322 250 ml 2 ml paquete de 5
10181241 100 ml 1 ml paquete de 10
10151341 500 ml 5 ml paquete de 5
11813831 50 ml 1 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10557391 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 34864
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.60€
    37.25€ / paquete de 1
    Ahorro 2.35€
    5% Descuento
En stock
Fabricados con polipropileno de alta claridad. Probetas de medición de perfil alto de polipropileno de clase B con escala impresa en azul que facilitan la evaluación volumétrica. La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error. Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
  • Fabricados con polipropileno de alta claridad.
  • El perfil alto con escala impresa en azul proporciona una evaluación sencilla del volumen.
  • Clase B.
  • Cumple con las normas DIN12681 e ISO 6706.
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error.
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 ml
Tolerancia ±20 ml
Clase Clase B
Cantidad 1 paquetes
Graduaciones 20 ml
Límite de error ±20 ml
Subdivisión 20 ml
Forma Redondo
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 535 mm
Tipo de producto Probeta de medición graduada
Temperatura máxima de 80 °C