Learn More
Vitlab™ Probeta de medición de perfil alto de polipropileno de clase B
Código de producto. 15792106
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Color de escala:
Azul
White
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color de escala unitSize
15792106 1000 ml White paquete de 6
15752106 100 ml White paquete de 12
11897910 100 ml Azul paquete de 12
10620314 250 ml Azul paquete de 6
11833662 250 ml Azul paquete de 3
15742106 25 ml White paquete de 12
15772106 500 ml White paquete de 6
10367424 - White paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15792106 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 652941
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas probetas para aplicaciones en la industria alimentaria. Las probetas de medición de perfil alto de clase B de polipropileno VITLAB™ cuentan con escalas graduadas moldeadas en el material y que permanecen visibles después de la limpieza diaria en el lavavajillas. La base hexagonal con tacos inferiores proporciona una gran estabilidad.
  • Probeta muy transparente
  • Escala en relieve, grabada en azul y marcas en forma de anillo en los principales puntos de la escala
  • La estructura de la escala también está disponible en relieve azul
  • Calibrado (pulgadas)
  • Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706
  • La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
  • Debido a las características hidrofóbicas de las probetas, la cantidad de líquido medida (in) es la misma que la cantidad entregada (ex)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Polipropileno
Tolerancia ±10 ml
Certificaciones/conformidad ISO 6706, DIN 12681
Clase Clase B
Báscula Borde
Diámetro (métrico) 69 mm
Cantidad 1Each
Graduaciones 10 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ±10 ml
Forma Redondo
Para utilizar con (aplicación) Sector alimentario
Color de escala White
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 440 mm
Tipo de producto Probeta graduada