Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B con esmerilado NS
Código de producto. 15599025
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15599025 2000 ml cada uno
11892851 10 ml paquete de 2
11802861 25 ml paquete de 2
11822861 100 ml paquete de 2
11832861 250 ml paquete de 2
11842861 500 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15599025 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2330194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00€
    189.00€ / paquete de 1
    Ahorro 25.00€
    11% Descuento
En stock
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio. Las probetas de medición de clase B, graduación con esmerilado NS, Hirschmann Instruments™ se han fabricado con tubos de vidrio duraderos DURAN™.
  • Con tapón de polietileno y esmerilado NS
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Líneas cortas, graduación en azul
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tolerancia ±15 ml
Material Vidrio
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 2000 ml
Altura (métrico) 610 mm
Incluye Tapón de polietileno
Material del tope Polietileno
Estilo de tope NS 45/40
Graduaciones 20 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 20 ml
Esterilidad No estéril
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Tipo de producto Probeta de mezcla graduada