Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B con esmerilado NS
Código de producto. 11822861
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11822861 100 ml paquete de 2
11892851 10 ml paquete de 2
11802861 25 ml paquete de 2
11832861 250 ml paquete de 2
15599025 2000 ml cada uno
11842861 500 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11822861 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2330180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.00€
    52.80€ / paquete de 2
    Ahorro 7.20€
    12% Descuento
En stock
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio. Las probetas de medición de clase B, graduación con esmerilado NS, Hirschmann Instruments™ se han fabricado con tubos de vidrio duraderos DURAN™.
  • Con tapón de polietileno y esmerilado NS
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Líneas cortas, graduación en azul
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tolerancia ± 0,75 ml
Material Vidrio
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 100 ml
Altura (métrico) 290 mm
Incluye Tapón de polietileno
Material del tope Polietileno
Graduaciones 1 ml
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Tipo de producto Probeta de mezcla graduada