Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B, graduación con tinción ámbar
Código de producto. 10779012
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10779012 250 ml paquete de 2
10029000 1000 ml cada uno
11869201 10 ml 2 PCS
10039000 2000 ml cada uno
12562736 25 ml paquete de 2
10537641 5000 ml cada uno
10144011 50 ml paquete de 2
10626525 5 ml paquete de 2
13177929 100 mL paquete de 2
10481862 500 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10779012 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2200186
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y la transferencia de líquidos en el laboratorio Las probetas de medición de clase B, graduación con tinción ámbar, Hirschmann Instruments™ se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Con boquilla, línea corta
  • Graduación de tinción ámbar
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Marrón
Forma Redondo
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class B
Altura (métrico) 335 mm
Tolerance Metric ±1,5 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 250 ml
Graduaciones 2 ml
Límite de error 1,5