Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de perfil bajo de clase B, graduación con tinción ámbar
Descripción
- Con boquilla, línea corta
- Graduación de tinción ámbar
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Graduaciones | 10 ml |
| Límite de error | 5 |
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Marrón |
| Forma | Redondo |
| Class | Clase B |
| Altura (métrico) | 255 mm |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Mostrar más |