Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de perfil bajo de clase B, graduación con tinción ámbar
Código de producto. 11716682
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 mL
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11716682 10 ml paquete de 2
11716692 50 ml 2 PCS
11726692 100 mL 2 PCS
11736692 250 mL 2 PCS
11706692 25 ml 2 PCS
11746692 500 ml paquete de 2
10344361 1000 ml 1 PCS
10242951 2000 ml 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11716682 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2400160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.00€
    20.40€ / paquete de 2
    Ahorro 2.60€
    11% Descuento
En stock
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A y perfil bajo se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
  • Con boquilla, línea corta
  • Graduación de tinción ámbar
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 10 ml
Graduaciones 1 ml
Límite de error 0,3
Tipo base Hexagonal
Color de escala Marrón
Forma Redondo
Class Clase B
Altura (métrico) 100 mm
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Tolerancia ±0,3 mL
Tipo de producto Probeta de medición graduada