Learn More
Hirschmann™ Probetas graduadas de clase B con graduaciones en azul
Código de producto. 13158039
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13158039 500 ml paquete de 6
13108039 - paquete de 12
13118039 - paquete de 12
13128039 - paquete de 12
13148039 - paquete de 6
13168039 1000 mL paquete de 6
11671409 - paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 13158039 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 7501190
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y la transferencia de líquidos en el laboratorio Las probetas de medición de clase B Hirschmann™ con escala en relieve están fabricadas a partir de PP.
  • Conforme a DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Escala en relieve
  • Graduaciones en azul
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Base hexagonal
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad DIN 12681, ISO 6706
N.° por paquete 6/paq.
Descripción Probeta graduada, PP
Clase Clase B
Desechables Reutilizables
Diámetro (métrico) 58 mm
Graduaciones 5 ml
Forma Redondo
Para utilizar con (aplicación) Medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 360 mm
Tipo Probeta de medición graduada