Learn More
Hecht Karl™ Probetas de medición de vidrio de soda de clase A de forma alta
Código de producto. 10125531
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 mL
Tipo de producto:
Probeta de medición graduada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de producto Tamaño de la unidad
10125531 2000 mL Probeta de medición graduada cada uno
1 options
Código de producto. 10125531 Proveedor Hecht Karl™ N.º de proveedor 42205072
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.22€
    64.74€ / paquete de 1
    Ahorro 22.48€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Especificaciones
Material Vidrio sodocálcico
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Clase Clase B
Capacidad (métrico) 2000 mL
Báscula Graduación ámbar fusionada de línea corta
Graduaciones 2 mL
Subdivisión 2mL
Tipo de producto Probeta de medición graduada