Learn More
Brand™ Probetas de medición de PMP de clase A
Código de producto. 11848331 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11848331 50 ml 1 ml 2 PCS
15242219 10 ml 0,2 ml paquete de 2
10518161 250 ml 2 ml paquete de 2
12691370 25 ml 0,5 ml paquete de 2
11858331 500 ml 5 ml 2 PCS
10588151 2000 ml 20 ml cada uno
10749531 1000 mL 10 ml 1 PCS
12681310 100 ml 1 ml paquete de 2
8 options
Código de producto. 11848331
Marca: Brand™ 35128
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con polimetilpenteno transparente (PMP) y cumplen con las normas DIN 12681 y ISO 6706. Las probetas de medición de PMP de clase A BRAND™ incluyen marcas DE-M en una tinta de impresión de gran calidad. La exposición a temperaturas de hasta 121°C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error. Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
  • Fabricadas con polimetilpenteno (PMP) transparente
  • Cumple con las normas DIN12681 e ISO 6706.
  • Calibrado para contener (TC, In).
  • Incluye un certificado de lote.
  • Marcas DE-M en una tinta de impresión de alta calidad especialmente utilizada en las probetas graduadas BRAND™.
  • La exposición a temperaturas de hasta 121°C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error.
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material PMP
Descripción del artículo Marcas DE-M en tinta azul de alta calidad
N.° por paquete Paquete de 1
Clase A
Incluye Certificado de lote
Cantidad Paquete de 1
Graduaciones 1 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ±0.5mL
Temperatura máxima 121 °C
Subdivisión 1 ml
Forma Forma redonda
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 200 mm
Tipo Probeta de medición graduada