Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A con tapón de polipropileno y esmerilado NS
Código de producto. 10668281
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
10668281 1000 ml 10 ml 1 PCS
11746672 10 ml 0,2 ml paquete de 2
10253051 2000 ml 20 ml cada uno
11786672 250 ml 2 ml 2 PCS
11796672 500 ml 5 ml paquete de 2
11756672 25 ml 0,5 ml paquete de 2
11766672 50 ml 1 ml 2 PCS
11776672 100 mL 1 ml 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10668281 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2340193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.60€
    128.00€ / paquete de 1
    Ahorro 10.60€
    7% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A con tapón de polipropileno esmerilado NS se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resis
  • Graduación de punto principal, azul
  • Con tapón de polietileno y esmerilado NS
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Tolerancia ±5 ml
Material Vidrio
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Clase A
Capacidad (métrico) 1000 ml
Altura (métrico) 510 mm
Incluye Tapón de polietileno
Material del tope Polietileno
Graduaciones 10 ml
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Tipo de producto Probeta mezcladora graduada