Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación ámbar
Código de producto. 10542404
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
paquete de 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10542404 5 ml paquete de 2
13117939 10 mL paquete de 2
10117411 25 mL paquete de 2
12751528 50 mL paquete de 2
10505921 100 mL 2 PCS
10479662 250 mL 2 PCS
11834382 500 mL 2 PCS
11874412 1000 ml 1 PCS
10262431 2000 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10542404 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2210154
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A y graduación ámbar se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
  • Con boquilla, graduación de tinción ámbar de anillo de puntos principales
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Calibración Para el almacenamiento
Descripción Calibradas para contener
Color de escala Marrón
Forma Redondo
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class A
Altura (métrico) 115 mm
Tolerance Metric ±0,05 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 5 ml
Graduaciones 0,1 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 1 ml