Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de tipo Schellbach de clase A, con graduación
Código de producto. 10687321
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10687321 1000 ml cada uno
10238283 10 ml paquete de 2
13157939 5 mL paquete de 2
11857523 25 ml 2 PCS
12678665 250 ml paquete de 2
11886983 50 ml paquete de 2
12668665 100 ml 2 PCS
11806993 500 ml 2 PCS
10325611 2000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10687321 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2220193
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.95€
    76.80€ / paquete de 1
    Ahorro 17.15€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio. Las probetas de medición de clase A de tipo Schellbach, con graduación , Hirschmann Instruments™ se han fabricado con duraderos tubos de vidrio DURAN&trade
  • Con boquilla, graduación de anillo de puntos principales
  • Graduación en tinción azul, Schellbach
  • Certificado de conformidad, con certificado de lote fechado
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a ch
Especificaciones
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 1000 ml
Graduaciones 1 ml
Límite de error 5
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Class Clase A
Altura (métrico) 470 mm
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Tolerancia ±5 mL
Tipo de producto Probeta de medición graduada