Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de tipo Schellbach de clase A, con graduación
Description
- Con boquilla, graduación de anillo de puntos principales
- Graduación en tinción azul, Schellbach
- Certificado de conformidad, con certificado de lote fechado
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a ch
Specifications
Specifications
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Forma | Redondo |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Altura (métrico) | 140 mm |
| Tolerance Metric | ±0,1 ml |
| Tipo | Probeta de medición graduada |
| Material | Vidrio |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Show More |