Learn More
Hirschmann™ Probetas graduadas de clase A, graduación azul, con vaso de plástico
Código de producto. 11756692
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
cada uno
paquete de 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11756692 10 ml paquete de 2
11766692 25 ml paquete de 2
11776692 50 ml paquete de 2
11756702 100 ml 2 PCS
11766702 250 ml 2 PCS
11776702 500 ml paquete de 2
10557961 1000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11756692 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2270160
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio. Las probetas de medición de clase A, graduación azul, con vaso de plástico Hirschmann Instruments™ se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ durade
  • Con boquilla y vaso de plástico, graduación en forma de anillo en el punto principal
  • Graduación azul
  • Certificado de conformidad, con información de lote fechada
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class A
Altura (métrico) 140 mm
Tolerance Metric ±0,1 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 10 ml
Graduaciones 0,2 ml
Límite de error 0,1