Learn More
Honeywell™ Cartucho de plástico de clase1 A1B1E1 para vapores orgánicos y gases ácidos
Código de producto. 15876635
Cambiar vista
Click to view available options
Protege de vapores orgánicos, gases ácidos, amoniaco y partículas
Código de producto.
15876635 Protege de vapores orgánicos, gases ácidos, amoniaco y partículas
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15876635 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor N06575089L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.20€
    30.40€ / 1 pares
    Ahorro 17.80€
    36% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
El cartucho A1 B1 E1 K1 P3 forma parte de la amplia variedad de cartuchos que se ofrecen para proteger contra muchos gases peligrosos, vapores y/o partículas en muchas aplicaciones. La gama proporciona una protección de alta calidad y rentable.
  • Protege de vapores orgánicos, gases ácidos, amoniaco y partículas
  • Excelente eficiencia de filtración durante un largo periodo de tiempo
  • Perfil más bajo y ligero para una mayor comodidad
  • El perfil bajo no obstruye el campo de visión
  • El conector roscado es fácil de conectar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de cartucho Cartucho de plástico de clase 1
Certificaciones/conformidad Categoría CE PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, Certificación CE: 2259, Certificación CE: 2259, EN 2259
Para utilizar con (aplicación) Protege contra el vapor orgánico, el gas ácido, el amoníaco y las partículas
Cantidad 1 Par
Peso (métrico) 122,3 g
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.