Learn More
Honeywell™ Cartucho de plástico de clase1 A1B1E1 para vapores orgánicos y gases ácidos
Código de producto. 15846635
Cambiar vista
Click to view available options
Protege de vapores orgánicos y partículas
Código de producto.
15846635 Protege de vapores orgánicos y partículas
1 options
Código de producto. 15846635 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor N06575081L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.46€
    23.18€ / 1 pares
    Ahorro 13.28€
    36% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El cartucho A1P3 forma parte de la amplia gama de cartuchos que se ofrecen para proteger de muchos gases, vapores y/o partículas peligrosos en muchas aplicaciones. La gama proporciona una protección de alta calidad y rentable.
  • Protege de vapores orgánicos y partículas
  • Excelente eficiencia de filtración durante un largo periodo de tiempo
  • Perfil más bajo y ligero para una mayor comodidad
  • El perfil bajo no obstruye el campo de visión
  • El conector roscado es fácil de conectar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de cartucho Cartucho de plástico de clase 1
Certificaciones/conformidad Categoría CE PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, Certificación CE: 2259, Certificación CE: 2259, EN 2259
Para utilizar con (aplicación) Protege contra vapores orgánicos y partículas
Cantidad 6 Pares/Caja, 8 Cajas/Carton
Peso (métrico) 92,5 g