Learn More
Honeywell™ Cartucho de plástico de clase1 A1B1E1 para vapores orgánicos y gases ácidos
Código de producto. 15826635
Cambiar vista
Click to view available options
Protege del amoniaco
Código de producto.
15826635 Protege del amoniaco
1 options
Código de producto. 15826635 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor N06575004L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.60€
    20.97€ / 1 pares
    Ahorro 3.63€
    14% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El cartucho K1 forma parte de la amplia gama de cartuchos que protegen de muchos gases peligrosos y vapores en muchas aplicaciones. La gama proporciona una protección de alta calidad y rentable.
  • Protege del amoniaco
  • Excelente eficiencia de filtración durante un largo periodo de tiempo
  • Perfil más bajo y ligero para una mayor comodidad
  • El perfil bajo no obstruye el campo de visión
  • El conector roscado es fácil de conectar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de cartucho Cartucho de plástico de clase 1
Certificaciones/conformidad Categoría CE PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, Certificación CE: 2259, Certificación CE: 2259, EN 2259
Para utilizar con (aplicación) Protege contra el amoníaco
Cantidad 6 Pares/Caja, 8 Cajas/Carton
Peso (métrico) 102,1 g