Learn More
Honeywell™ Cartucho de plástico de clase1 A1B1E1 para vapores orgánicos y gases ácidos
Código de producto. 15806845
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye conector roscado
Código de producto.
15806845 Incluye conector roscado
1 options
Código de producto. 15806845 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor N06575008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.19€
    7.84€ / paquete de 1
    Ahorro 4.35€
    35% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El cartucho P3 forma parte de la amplia gama de cartuchos rentables de alta calidad que se ofrecen para proteger de muchos gases, vapores y/o partículas peligrosos en muchas aplicaciones.
  • Protege de partículas
  • Excelente eficiencia de filtración durante un largo periodo de tiempo
  • Perfil más bajo y ligero para una mayor comodidad
  • El perfil bajo no obstruye el campo de visión
  • El conector roscado es fácil de conectar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Categoría CE PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, Certificación CE: 0252, Certificación CE: 0252, EN 143, Declaración de conformidad INSPEC N06575008
Material ABS - papel de fibra de vidrio
Para utilizar con (aplicación) Agricultura, automoción, aviación, construcción, química, fundición, industria general, vidrio, espacios verdes, limpieza industrial, hierro y acero, laboratorio, mantenimiento, medicina y farmacia, papel, construcción naval, textil, servicios públicos, tratamiento de aguas, soldadura, industrias de la madera
Incluye Conector roscado