Learn More
Honeywell™ Cartucho de plástico de clase1 A1B1E1 para vapores orgánicos y gases ácidos
Código de producto. 15816635
Cambiar vista
Click to view available options
Protege de vapores orgánicos y gases ácidos
Código de producto.
15816635 Protege de vapores orgánicos y gases ácidos
1 options
Código de producto. 15816635 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor N06575003L
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El cartucho A1 B1 E1 forma parte de la amplia gama de cartuchos que protegen de muchos gases peligrosos y vapores en muchas aplicaciones. La gama proporciona una protección de alta calidad y rentable.
  • Protege de vapores orgánicos y gases ácidos
  • Excelente eficiencia de filtración durante un largo periodo de tiempo
  • Perfil más bajo y ligero para una mayor comodidad
  • El perfil bajo no obstruye el campo de visión
  • El conector roscado es fácil de conectar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de cartucho Cartucho de plástico de clase 1
Certificaciones/conformidad Categoría CE PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, Certificación CE: 2259, Certificación CE: 2259, EN 2259
Para utilizar con (aplicación) Protege contra los vapores orgánicos y el gas ácido
Cantidad 6 Pares/Caja, 8 Cajas/Carton
Peso (métrico) 103,9 g