Learn More
Tork Jabón en espuma para lavarse las manos Clarity
Código de producto. 30243788 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Estándar
Mini
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
paquete de 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30243788 Mini paquete de 8
30243744 Estándar paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30243788 Proveedor Tork N.º de proveedor 525202
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Apoye sus aspiraciones de sostenibilidad sin comprometer la higiene de las manos con Tork Jabón en espuma para lavar manos Clarity: formulado con un número limitado de ingredientes, 99 % de origen natural. Encaja Tork Dispensadores de jabón y desinfectante para un mantenimiento sin esfuerzo y que ahorra tiempo.
  • Los ingredientes de lavado provienen de fuentes renovables (orígenes vegetales) y se seleccionan por su menor impacto en la vida acuática.
  • El 99% de los ingredientes son de origen natural.
  • La fórmula es fácilmente biodegradable.
  • Minimiza el uso de energía, este jabón ha demostrado ser eficaz en agua fría.
  • 35% menos consumo de agua
  • Ayuda a reducir el consumo de agua hasta en un 35%
  • Probado dermatológicamente
  • pH amigable con la piel
  • Recarga rápida en menos de 10 segundos
  • Alta capacidad que reduce residuos: ayuda a reducir el consumo hasta en un 50%
  • Recarga higiénica: la botella sellada de fábrica con una nueva bomba para cada recarga ayuda a reducir el riesgo de contaminación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Jabón de manos
Color Transparente
Formulario Espuma
Desechables Uso limitado
Envase Frasco de plástico
Cantidad 8/Pk.
Tamaño Mini
Volumen (métrico) 525 mL