Descripción
- Este jabón desinfectante en espuma contiene un 99% de ingredientes naturales
- Este jabón en espuma para dispensador reduce el consumo de agua hasta en un 35% comparado con el Tork Jabón en Espuma Suave
- Los ingredientes de limpieza proceden de fuentes renovables
- Esta fórmula está probada dermatológicamente, tiene un pH respetuoso con la piel y es fácilmente biodegradable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hand Soap |
| Color | Clear |
| Formulario | Foam |
| Desechables | Limited-use |
| Para utilizar con (equipo) | Tork Soap and Sanitizer Dispensers |
| Envase | Plastic Bottle |
| Cantidad | 6/Pk. |
| Tamaño | Estándar |
| Volumen (métrico) | 1 L |