Learn More
CK1-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16497247
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497247 5 mg 5 miligramos
16490837 50 mg 50 miligramos
16454538 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16497247 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111820
MedChemExpress CK1-IN-1 is a casein kinase 1 (CK1) inhibitor extracted from patent WO2015119579A1, compound 1c, has IC50s of 15 nM, 16 nM, 73 nM for CK1δ, and CK1ε, p38σ MAPK, respectively.
CK1-IN-1 is a casein kinase 1 (CK1) inhibitor extracted from patent WO2015119579A1, compound 1c, has IC50s of 15 nM, 16 nM, 73 nM for CK1δ, and CK1ε, p38σ MAPK, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CK1-IN-1
CAS 1784751-20-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H15F2N3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (163.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES FC1=CC=C(C2=C(C3=CC=NC=C3)NC(C4=CC=C5C=CC=CC5=C4F)=N2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 383.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.39
Porcentaje de pureza 98.7%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus