Learn More
CJ-42794, MedChemExpress
Código de producto. 16455126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455126 100 mg 100 miligramos
16414168 10 mg 10 miligramos
16410517 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16455126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10797
MedChemExpress CJ-42794 is a selective prostaglandin E receptor subtype 4 (EP4) antagonist, inhibits [3H]-PGE2 binding to the human EP4 receptor with a mean pKi of 8.5, a binding affinity that was at least 200-fold more selective for the human EP4 receptor than other human EP receptor subtypes (EP1, EP2, and EP3).
CJ-42794 is a selective prostaglandin E receptor subtype 4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CJ-42794
CAS 847728-01-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H17ClFNO4
Cantidad 100 mg
Sinónimo CJ-042794
Información de solubilidad DMSO : ≥ 28 mg/mL (67.66 mM)
SMILES ClC1=CC=C(OC2=CC=C(F)C=C2)C(C(N[C@H](C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)C)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 413.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.83
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation