missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Citrulline Antibody (6C2.1), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18499002 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18499002 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18499002 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP259365JF646
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    731.00€
    690.90€ / 0.1 ml
    Ahorro 40.10€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Citrulline Monoclonal antibody specifically detects Citrulline in Nonspecies specific samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Citrulline
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 6C2.1
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ACPA, Citrulline, L-Citrulline
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic L-Citrulline conjugated to Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Signaling
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.