Learn More
Ácido cítrico monohidrato, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citric Acid Monohydrate |
| Nombre de nota | Probado según la farmacopea europea |
| Cantidad | 25kg |
| Temperatura de inflamación | 173 °C (343,4 °F) |
| Fórmula lineal | HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4018641 |
| Información de solubilidad | Soluble en acetato de etilo (5,28 g/100 g), acetato de amilo (5,98 g/100 g), éter dietílico (2,17 g/100 g), metanol (197 g/100 g), cloroformo (0,007 g/100 g) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210,14g/mol |