Learn More
Ácido cítrico monohidrato, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15602920 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1kg
25kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15602920 1kg 1 Kg
15612920 25kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15602920 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 274911KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Probado conforme a lo establecido por la Farmacopea Europea
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5949-29-1
Fórmula molecular C6H10O8
Peso molecular (g/mol) 210.138
Número MDL MFCD00149972
Clave InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Nombre IUPAC Hidrato de ácido 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxílico
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric Acid Monohydrate
Nombre de nota Tested according to Ph.Eur.
Fórmula lineal HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4018641
Información de solubilidad Soluble en acetato de etilo (5,28 g/100 g), acetato de amilo (5,98 g/100 g), éter dietílico (2,17 g/100 g), metanol (197 g/100 g), cloroformo (0,007 g/100 g)
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.14g/mol
Cantidad 1kg
Temperatura de inflamación 173 °C (343,4 °F)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate 5