Learn More
Ácido cítrico, 99,5 a 100,5% (basado en sustancia anhidra), Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Citric Acid |
| Nombre de nota | Cumple con la especificación analítica de Ph. Eur.BP, USP |
| Cantidad | 1kg |
| Límite de explosión | 8 % (65 °F) |
| Forma física | Anhidro |
| Residuo después del encendido | ≤0,05% (como SO4) |
| Fórmula lineal | HOC(COOH)(CH2COOH)2 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 782061 |
| Información de solubilidad | Soluble en agua, 383 g/l a 25 °C, escasamente soluble en éter dietílico, fácilmente soluble en alcohol |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Citric acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: citric acid