Learn More
Ácido cítrico, 99,5 a 100,5 % (basado en una sustancia anhidra), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15662880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1kg
2,5 kg
25kg
6 x 1kg
6 x 2,5kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2.50 Kg
25 Kg
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15662880 100 g 100 g
15672880 1kg 1 Kg
15682880 2,5 kg 2.50 Kg
15602890 6 x 1kg paquete de 6
15612890 6 x 2,5kg paquete de 6
15692880 25kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15662880 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 27109100G
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Cumple con las especificaciones analíticas de las farmacopeas británica, europea y de EE. UU., E330, anhidro, 99,5-100,5 % (basado en una sustancia anhidra)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77-92-9
Fórmula molecular C6H8O7
Peso molecular (g/mol) 192.12
Número MDL MFCD00011669
Clave InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citric Acid
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Fórmula lineal HOC(COOH)(CH2COOH)2
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 782061
Información de solubilidad Soluble en agua, 383 g/l a 25 °C, escasamente soluble en éter dietílico, fácilmente soluble en alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.12g/mol
Porcentaje de pureza 99.5 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Cantidad 100 g
Límite de explosión 8 % (65 °F)
Forma física Anhidro
Residuo después del encendido ≤0,05% (como SO4)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Citric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid