Learn More
Anhídrido citracónico, TRC
Código de producto. 30364008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364008 500 mg 500 miligramos
30362793 2.5 g 2.50 g
30365531 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364008 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC520513500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-02-4
Fórmula molecular C5H4O3
Peso molecular (g/mol) 112.08
Sinónimo Indobufen Impurity 19
Nombre IUPAC 3-metilfuran-2,5-diona
SMILES CC1=CC(=O)OC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citraconic anhydride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.016