Learn More
Citalopram hydrobromide, MedChemExpress
Código de producto. 16488716
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488716 100 mg 100 miligramos
16478688 10 mg 10 miligramos
16444577 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488716 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1287
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Citalopram hydrobromide is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Citalopram hydrobromide inhibits 5-HT uptake into synaptosomes with an IC50 of 1.8 nM. Citalopram hydrobromideinhibits the 5-HT uptake in rabbit blood platelets with an IC50 of 14 nM. Antidepressant effect.
Citalopram hydrobromide is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Citalopram hydrobromide inhibits 5-HT uptake into synaptosomes with an IC50 of 1.8 nM. Citalopram hydrobromideinhibits the 5-HT uptake in rabbit blood platelets with an IC50 of 14 nM. Antidepressant effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citalopram hydrobromide
CAS 59729-32-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22BrFN2O
Cantidad 100 mg
Sinónimo (±)-Citalopram hydrobromide Lu 10-171
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (93.76 mM) ∣H2O : 10 mg/mL (24.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC2=C(C(C3=CC=C(F)C=C3)(CCCN(C)C)OC2)C=C1.[H]Br
Peso molecular (g/mol) 405.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.3
Porcentaje de pureza 99.66%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death