Learn More
Hidrobromuro de citadiol, TRC
Código de producto. 30136763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136763 250 mg 250 miligramos
17943465 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136763 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC504800250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 103146-26-5
Fórmula molecular C20 H23 F N2 O2 . Br H
Peso molecular (g/mol) 423.32
Sinónimo 4-[4-(dimethylamino)-1-(4-fluorophenyl)-1-hydroxybutyl]-3-(hydroxymethyl)-Benzonitrile hydrobromide (1:1), Citadiol Hydrobromide, (4RS)-4-[4-Cyano-2-(hydroxymethyl)phenyl]-4-(4-fluorophenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethylbutan-1-aminium Hydrobromide
Nombre IUPAC 4-[4-(dimetilamino)-1-(4-fluorofenil)-1-hidroxibutil]-3-(hidroximetil)benzonitrilo; Hidrobromuro
SMILES Br.CN(C)CCCC(O)(c1ccc(F)cc1)c2ccc(cc2CO)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Citadiol Hydrobromide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23FN2O2.BrH/c1-23(2)11-3-10-20(25,17-5-7-18(21)8-6-17)19-9-4-15(13-22)12-16(19)14-24;/h4-9,12,24-25H,3,10-11,14H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 422.1005