missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CISD2 Antibody (8A0) [Alexa Fluor« 750], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30518744 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30518744 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30518744 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP342942AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CISD2 Monoclonal antibody specifically detects CISD2 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CISD2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 8A0
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CDGSH iron sulfur domain 2, CDGSH iron-sulfur domain-containing protein 2, CDGSH2, Endoplasmic reticulum intermembrane small protein, ERISWFS2, Miner1Wolfram syndrome 2, mitoNEET related 1, MitoNEET-related 1 protein, NAF-1, Nutrient-deprivation autophagy factor-1, ZCD2CDGSH iron sulfur domain-containing protein 2, zinc finger, CDGSH-type domain 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CDGSH iron sulfur domain 2 - (Uniprot# Q8N5K1)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 493856
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.