missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CISD1 Antibody (1A8), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18498926 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18498926 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18498926 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP222567V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    559.00€
    528.15€ / 0.1 ml
    Ahorro 30.85€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CISD1 Monoclonal antibody specifically detects CISD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CISD1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1A8
Conjugado DyLight 405
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen C10orf70, CDGSH iron sulfur domain 1, CDGSH iron sulfur domain-containing protein 1, CDGSH iron-sulfur domain-containing protein 1, chromosome 10 open reading frame 70, MDS029, MGC14684, mitoNEET, ZCD1, zinc finger CDGSH-type domain 1, zinc finger, CDGSH-type domain 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CISD1 (32-108aa) purified from E. coli
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55847
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.