Learn More
cis-Cicloocteno, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11974431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11974431 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10011800 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10255530 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11974431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154860025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 931-87-3 | C8H14 | 110.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 931-87-3
Fórmula molecular C8H14
Peso molecular (g/mol) 110.20
Número MDL MFCD00001753
Clave InChI URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
Sinónimo cis-cyclooctene, z-cyclooctene, cyclooctene, z, cyclooctene, 1z, cyclooct-1-ene, e-cyclooctene, 1-cyclooctene #, 1z-cyclooctene, 7z-cyclooctene, ar,e-cyclooctene
PubChem CID 638079
SMILES C1CCC\C=C/CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Cyclooctene
Punto de fusión -16.0°C
Color Incoloro a marrón
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 145.0°C to 146.0°C
Temperatura de inflamación 25°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C8H14
Índice de refracción 1.4680 to 1.4710
Cantidad 2.5 L
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: <0.1g/L (20°C)
Nombre IUPAC (Z)-cicloocteno
Estabilizante 100 to 200ppm irganox 1076 FD
Viscosidad 1.89 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.2
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido