Learn More
Cis-cicloocteno, 95 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
50 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11374549 50 mL 50 ml
11445553 100 mL 100 ml
11384549 250 mL 250 ml
11455553 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11374549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13477.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 931-87-3 | C8H14 | 110.20 g/mol
cis-Cyclooctene is used as a displaced ligand in chlorobis(cyclooctene)rhodium dimer and chlorobis(cyclooctene)iridium dimer in organometallic chemistry. It acts as a monomer used in synthetic chemistry. It is used to prepare 1-chloro-4-(trichloromethyl) cyclooctane by reaction with carbon tetrachloride using dichlorotris(triphenylphosphine) ruthenium(II) as a catalyst. Further, it is used to study the alkenes chemisorbed on silicon(100) by scanning tunneling microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El cis-cicloocteno se utiliza como ligando desplazado en el dímero de clorobis(cicloocteno)rodio y dímero de clorobis(cicloocteno)iridio en química organometálica. Actúa como monómero utilizado en química sintética. Se utiliza para preparar 1-cloro-4-(triclorometil)ciclooctano al reaccionar con tetracloruro de carbono utilizando diclorotris(trifenilfosfina) rutenio(II) como catalizador. Además, se utiliza para estudiar los alquenos quimisorbidos en silicona(100) mediante microscopía de efecto túnel.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter. No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 931-87-3
Fórmula molecular C8H14
Peso molecular (g/mol) 110.20
Número MDL MFCD00001753
Clave InChI URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
Sinónimo cis-cyclooctene, z-cyclooctene, cyclooctene, z, cyclooctene, 1z, cyclooct-1-ene, e-cyclooctene, 1-cyclooctene #, 1z-cyclooctene, 7z-cyclooctene, ar,e-cyclooctene
PubChem CID 638079
SMILES C1CCC\C=C/CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Cyclooctene
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión -16°C
Densidad 0.848
Punto de ebullición 145°C to 146°C
Temperatura de inflamación 25°C (77°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.47
Cantidad 50 mL
Número UN UN3295
Beilstein 1280166
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Miscible with alcohol and ether. Immiscible with water.
Nombre IUPAC (Z)-cicloocteno
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.2
Porcentaje de pureza 95%