Learn More
cis,cis-1,5-Ciclooctadieno, 99 % estab. Con 50-200 ppm de Irganox 1076, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474697 250 mL 250 ml
11464697 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21196.AK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1552-12-1 | C8H12 | 108.184 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1552-12-1
Fórmula molecular C8H12
Peso molecular (g/mol) 108.184
Número MDL MFCD00001752
Clave InChI VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
Sinónimo 1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod
PubChem CID 82916
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno
SMILES C1CC=CCCC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material cis, cis-1, 5-Cyclooctadiene
Nombre de nota Stab. With 50-200ppm Irganox 1076
Punto de fusión °C to 70°C
Densidad 0.880
Punto de ebullición 151°C to 152°C
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.99
Índice de refracción 1.494
Cantidad 250 mL
Número UN UN2520
Beilstein 1209288
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquida