Learn More
cis-3-Hexeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15450358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15450358 25 g 25 g
15440358 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15450358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53485.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7642-09-3 | C6H12 | 84.16 g/mol
cis-3-Hexene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cis-3-hexeno se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7642-09-3
Número MDL MFCD00085300
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-3-Hexene
Densidad 0.681
Punto de ebullición 66°C to 68°C
Temperatura de inflamación -25°C (-13°F)
Fórmula molecular C6H12
Índice de refracción 1.395
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Beilstein 1718858
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 97%