Learn More
cis-3-Hexeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440358
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440358 5 g 5 g
15450358 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15440358 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53485.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7642-09-3 | C6H12 | 84.16 g/mol
cis-3-Hexene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cis-3-hexeno se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7642-09-3
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00085300
Clave InChI ZQDPJFUHLCOCRG-WAYWQWQTSA-N
Sinónimo cis-3-hexene, z-3-hexene, 3-hexene, z, z-hex-3-ene, 3z-hex-3-ene, 3-hexene, 3z, unii-50181bz6yt, 3z-3-heptene, 3z-3-hexene #, 3-hexene cis
PubChem CID 643783
Nombre IUPAC (Z)-hex-3-eno
SMILES CCC=CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-3-Hexene
Densidad 0.681
Punto de ebullición 66°C to 68°C
Temperatura de inflamación −25°C (−13°F)
Fórmula molecular C6H12
Índice de refracción 1.395
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1718858
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-3-Hexene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Hexene