Learn More
cis-2-Hexeno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490398
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490398 5 g 5 g
15400408 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490398 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53506.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7688-21-3 | C6H12 | 84.16 g/mol
cis-2-Hexene is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cis-2-hexeno se utiliza como un intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7688-21-3
Fórmula molecular C6H12
Peso molecular (g/mol) 84.16
Número MDL MFCD00066520
Clave InChI RYPKRALMXUUNKS-HYXAFXHYSA-N
Sinónimo cis-2-hexene, 2-hexene, z, z-2-hexene, z-hex-2-ene, 2-hexene, cis, unii-ui6o1h5j7j, 2-hexene-cis, 2z-hex-2-ene, ui6o1h5j7j, 2-hexene z
PubChem CID 643835
Nombre IUPAC (Z)-hex-2-eno
SMILES CCC\C=C/C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-2-Hexene
Densidad 0.669
Punto de ebullición 68°C to 70°C
Temperatura de inflamación −25°C (−13°F)
Índice de refracción 1.396
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Beilstein 1719019
Información de solubilidad Immiscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.16
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • cis-2-Hexene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: cis-2-Hexene