missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The CIPAR-1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_5628. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Para utilizar con (aplicación) | Western Blot |
| Cantidad | 0,1 mg |
| Tampón de almacenamiento | RIPA buffer |
| Pureza | Protein |
| Especificidad de la prueba | Homo sapiens CIPAR-1, mRNA. |
| Contenido y almacenamiento | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Protein State | Native |
Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?