Learn More
Steris™ CIP 220
Código de producto. 15103726
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
18,93 L
Tamaño de la unidad:
18.90 litro
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15103726 18,93 L 18.90 litro
1 options
Código de producto. 15103726 Proveedor Steris™ N.º de proveedor 1D2205
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador a base de ácido
Volumen (métrico) 18,93 L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CIP 220
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydroxyacetic acid