Learn More
Steris™ CIP 100™
Código de producto. 15282808
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
3,8 L
Tamaño de la unidad:
15.20 litro
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15282808 3,8 L 15.20 litro
1 options
Código de producto. 15282808 Proveedor Steris™ N.º de proveedor 1D1008
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Formulado para satisfacer las demandas de limpieza únicas en las industrias que requieren un detergente eficaz y validable.Steris Corporation CIP 100™ es una mezcla patentada de hidróxido de potasio, un surfactante avanzado y otros ingredientes que mejoran el rendimiento que proporcionan varios mecanismos de limpieza.
El limpiador de investigación y procesos alcalinos CIP 100 está especialmente formulado para satisfacer las demandas de limpieza únicas que se encuentran en las industrias farmacéutica, biotecnológica, cosmética, de suplementos dietéticos y otras.Este producto de baja formación de espuma elimina una amplia gama de residuos de procesos, desde subproductos de fermentación hasta emulsiones y lubricantes basados en silicona, y es ideal para su uso en aplicaciones de limpieza in situ (CIP), limpieza fuera de las instalaciones (COP) y manuales.
  • Flexibilidad: limpieza eficaz contra una amplia variedad de residuos de procesos farmacéuticos
  • Fácil de validar: facilita la validación de la limpieza con un paquete completo de documentación de apoyo
  • Ahorro de costes: reduce el consumo de agua y el tiempo de limpieza debido a unas características de lavado superiores y bajo formulación de espuma
  • Disponibilidad global: fabricado con surfactantes biodegradables para respaldar la armonización de los procesos de limpieza
  • Fiabilidad: fabricado para la industria farmacéutica en una instalación conforme a las buenas prácticas de fabricación actuales, registrada por la FDA y certificada por la norma ISO 9001
Especificaciones adicionales:
  • 1,27 g/ml a 25 °C
  • Completamente soluble en agua
  • Temperatura de inflamación:>96,7 °C
  • Sin fosfatos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH De 12,3 a 12,8 (1 %)
Aspecto De transparente a amarillo claro
Certificaciones/conformidad ISO 9001, cGMP
Composición 10–30 % de hidróxido de potasio, 1–5 % de tetrasódico EDTA
Formato Mezcla líquida
Cantidad 4 paq.
Volumen (métrico) 3,8 L
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CIP 100 - Alkaline Process and Research Cleaner
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/ internacional..