Learn More
Cinarizina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11453192 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11453192 25 g
1 options
Código de producto. 11453192 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215498625
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cinnarizine
CAS 298-57-7
Color Blanco
Fórmula molecular C26H28N2
Cantidad 25 g
Sinónimo cinnarizine, stugeron, dimitronal, stutgin, dimitron, folcodal, midronal, mitronal, stutgeron, glanil
Clave InChI DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
SMILES C1CN(CCN1CC=CC2=CC=CC=C2)C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Nombre IUPAC 1-benzhidril-4-[(E)-3-fenilprop-2-enil]piperazina
Peso molecular (g/mol) 368.524
PubChem CID 1547484
ChEBI CHEBI:31403
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.52
Forma física Polvo