Descripción
Cig2 Monoclonal specifically detects Cig2 in S. pombe samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cig2 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 3A11/5 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 to 2 μg/mL, ELISA |
| Formulación | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Bacterial S. pombe Cig2 Purified protein. |
| Mostrar más |