missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CIB2 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18645735 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18645735 100 μg 100 microlitros
18619485 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18645735 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP300024100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CIB2 Polyclonal antibody specifically detects CIB2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CIB2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:10000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
Formulación 0.2 um filtered solution in PBS
Alias de gen 2810434I23Rik, calcium and integrin binding family member 2, DNA-dependent protein kinase catalytic subunit-interacting protein 2, Kinase-interacting protein 2, KIP 2, KIP2calcium and integrin-binding family member 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human CIB2 (Accession#: O75838; Met 1-Ile 187)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10518
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.