Learn More
CHZ868, MedChemExpress
Código de producto. 16483667
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483667 50 mg 50 miligramos
16467658 10 mg 10 miligramos
16430128 5 mg 5 miligramos
16417566 100 mg 100 miligramos
16413626 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483667 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18960
MedChemExpress CHZ868 is a type II JAK2 inhibitor with an IC50 of 0.17 μM in EPOR JAK2 WT Ba/F3 cell.
CHZ868 is a type II JAK2 inhibitor with an IC50 of 0.17 μM in EPOR JAK2 WT Ba/F3 cell.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CHZ868
CAS 1895895-38-1
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19F2N5O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (236.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=CC(OC2=CC=C(N(C)C(NC3=CC=C(F)C=C3F)=N4)C4=C2C)=CC=N1)=O
Peso molecular (g/mol) 423.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 423.42
Porcentaje de pureza 98.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease