Learn More
CHST14 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 30557709 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
30557709 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 30557709 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347607
Rabbit Polyclonal Antibody
CHST14 Polyclonal antibody specifically detects CHST14 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CHST14
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20-1:200
Formulación PBS, 50% Glycerol, pH (7.3)
Alias de gen ATCS, carbohydrate (N-acetylgalactosamine 4-0) sulfotransferase 14, D4ST-1, D4ST1carbohydrate sulfotransferase 14, dermatan 4 sulfotransferase 1, Dermatan 4-sulfotransferase 1, EC 2.8.2.-, HD4ST, hD4ST1, HNK1ST
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno carbohydrate(N-acetylgalactosamine 4-0) sulfotransferase 14. (Uniprot# Q8NCH0)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 113189
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG