Descripción
Chromogranin B Monoclonal specifically detects Chromogranin B in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Chromogranin B |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SR1105 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias de gen | CgB, chromogranin B (secretogranin 1), Chromogranin-B, SCG1sgI, secretogranin B, Secretogranin I, secretogranin-1, SgI |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from human Chromogranin B (Uniprot #: P05060) |
| Mostrar más |