Learn More
Patrón de cromo para absorción atómica (AAS) 1000 μg/mL (1000 ppm) en ácido nítrico 0,5 M (HNO 3 ), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11409099 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409099 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11409099 Proveedor Reagecon N.º de proveedor AACRH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.25€
    42.83€ / 500 ml
    Ahorro 9.42€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Fabricado gravimétricamente a partir de metal o sal muy puros (al menos un 99,9 %) y probado mediante un método de prueba acreditado por la ISO 17025 (ref. INAB: 264T).
  • Norma de referencia de absorción atómica, material de referencia de absorción atómica
  • ISO/IEC 17025 para la prueba de estándares de ICP/ICP-MS mediante ICP-MS (ref. INAB: 264T)
  • ISO/IEC 17025 para calibración de balanzas de laboratorio (ref. INAB: 265C)
  • ISO/IEC 17025 para calibración de temperatura en el rango de −196 hasta +1200 °C (ref. INAB: 265C)
  • ISO/IEC 17025 para medición de densidad (ref. INAB: 264T) usando tubo en U oscilante y picnometría de Bingham
  • ISO/IEC 17025 para determinadas valoraciones complexométricas (ref. INAB: 264T)
  • Cumple con GHS/OSHA, REACH, etc.
  • Este producto se produce en un entorno de sala limpia altamente controlado (ISO 7), utilizando agua ultrapura (especialmente tratada para la producción de patrones de espectroscopia de masas), ácidos de alta calidad y botellas prelimpiadas.
  • La titrimetría y la espectroscopia se controlan y calibran utilizando materiales de referencia certificados (CRM) separados, por lo que el producto viene con dos capas de trazabilidad, incluyendo los estándares del NIST cuando están disponibles.
  • Todas las incertidumbres de medición de este producto se calculan de acuerdo con las directrices de Eurachem/CITAC y se informan como incertidumbres ampliadas en el nivel de confianza del 95 %.
Especificaciones
Descripción Matriz: ácido nítrico 0,5 M (HNO3)
Envase HDPE de triple lixiviado
Nombres de analitos o componentes Chromium
Forma física Líquido
Concentración 1000 μg/mL (1000 ppm)
Elemento Cromo
Cantidad 500 mL